Learn More
4-Metilbencenosulfonato de 3-((1RS)-1-aminoetil)fenilo, Mikromol™
Código de producto. 30050534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050534 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.190100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-metilbencenosulfonato de 3-((1RS)-1-aminoetil)fenilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 1213234-35-5
Nombres de analitos o componentes 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 3-(1-aminoethyl)-, 1-(4-methylbenzenesulfonate)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO3S/c1-11-6-8-15(9-7-11)20(17,18)19-14-5-3-4-13(10-14)12(2)16/h3-10,12H,16H2,1-2H3
SMILES CC(N)c1cccc(OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de [3-(1-aminoetil)fenilo]
Peso molecular (g/mol) 291.3654
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0929 g/mol