Learn More
3-(1H-Tetrazol-5-il)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol |
| Punto de fusión | ∽220°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | 3-(2H-tetrazol-5-il)fenol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |