Learn More
Ácido 3-(1H-Tetrazol-5-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493717 250 mg 250 miligramos
11466480 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27581.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73096-39-6 | C8H6N4O2 | 190.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73096-39-6
Fórmula molecular C8H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 190.162
Número MDL MFCD03821131
Clave InChI MIERACSHCALJOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl benzoicacid, 3-1h-tetrazole-5-yl benzoic acid
PubChem CID 333942
Nombre IUPAC ácido 3-(2H-tetrazol-5-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NNN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Punto de fusión 284°C to 286°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza 97%