Learn More
3-(1H-Tetrazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430739 250 mg 250 miligramos
15410739 1 g 1 g
15420739 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63829.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14213-12-8 | C7H7N5 | 161.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14213-12-8
Fórmula molecular C7H7N5
Peso molecular (g/mol) 161.168
Número MDL MFCD06687920
Clave InChI YXWXLBHIUVBLIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-tetrazol-1-yl aniline, 3-tetrazol-1-yl-phenylamine, 3-1h-tetrazol-1-yl benzenamine, 3-1,2,3,4-tetrazol-1-yl aniline, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl aniline, 3-tetrazol-1-yl phenylamine, 3-1,2,3,4-tetraazolyl phenylamine, acmc-209cnn, 3-tetrazol-1-yl aniline, 3-tetrazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 863007
Nombre IUPAC 3-(tetrazol-1-il)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Tetrazol-1-yl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido