Learn More
3-(1H-Pirrol-1-il)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10299702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299702 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10299702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD03810EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
CAS 72692-99-0
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H8N2
Número MDL MFCD00050084
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrolylpyridine, 3-1-pyrrolyl pyridine, n 3-pyridyl pyrrole, pyridine, 3-1h-pyrrol-1-yl-, hydrochloride
Clave InChI SPFWVEKHAJYTGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CN=CC=C1
Nombre IUPAC 3-(1H-pirrol-1-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 144.18
PubChem CID 736556
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 97%