Learn More
3-(1H-pirrol-1-il)propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10673625 1 g 1 g
10007014 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673625 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD01949DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 43036-06-2
Fórmula molecular C7H8N2
Peso molecular (g/mol) 120.16
Número MDL MFCD00003092
Clave InChI IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-2-cyanoethyl pyrrole, 1-2-cyanoethyl pyrrole, pyrrole-1-propionitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 3-pyrrol-1-yl propiononitrile, n-2-cyanoethyl-pyrrole, 3-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-cyanoethylpyrrole, n-2-cyanoethyl pyrole
PubChem CID 96527
Nombre IUPAC 3-pirrol-1-ilpropanonitrilo
SMILES N#CCCN1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15