Learn More
[3-(1-H-pirrol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10603213 1 g 1 g
10212832 250 mg 250 miligramos
10576595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603213 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21909DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 83140-94-7
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.215
Número MDL MFCD03086142
Clave InChI QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 2776531
Nombre IUPAC (3-pirrol-1-ilfenil)metanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%