Learn More
Ácido 3-(1H-pirrol-1-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10180822 250 mg 250 miligramos
10364422 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10180822 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 61471-45-2
Fórmula molecular C11H8NO2
Peso molecular (g/mol) 186.19
Número MDL MFCD02656610
Clave InChI PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 736537
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
Nombre IUPAC 3-(1H-pirrol-1-il)benzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%