Learn More
3-(1H-Pirrol-1-il)benceno-1-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10029471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10029471 1 g 1 g
10354062 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10029471 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01074DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175276-79-6
Fórmula molecular C11H10N2S
Peso molecular (g/mol) 202.275
Número MDL MFCD00052522
Clave InChI LKZUYCBQOPNMNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzene-1-carbothioamide, 3-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, 3-1h-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,3-1h-pyrrol-1-yl, 3-1h-pyrrol-1-yl benzothioamide, amino 3-pyrrolylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2799009
Nombre IUPAC 3-pirrol-1-ilbencenocarbotioamida
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.28
Porcentaje de pureza 97%