Learn More
3-(1H-pirrol-1-il)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10702103 250 mg 250 miligramos
10029121 1 g 1 g
10652305 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702103 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21904CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 129747-77-9
Fórmula molecular C11H9NO
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD03086140
Clave InChI PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776528
Nombre IUPAC 3-pirrol-1-ilbenzaldehído
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 95%