Learn More
ácido 3-(1H-pirazol-3-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10053872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10053872 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10596903 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10694025 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10053872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31701CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 850375-11-0
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD03407956
Clave InChI RXZRBZWATRFHCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-2h-pyrazol-3-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl, 5-3-carboxyphenyl-1h-pyrazole, pubchem22748, buttpark 44\01-87, d0tx9p, 3-pyrazol-3-ylbenzoic acid, 3-pyrazol-5-ylbenzoic acid
PubChem CID 2795542
Nombre IUPAC ácido 3-(1H-pirazol-5-il)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%