Learn More
3-(1H-Pirazol-1-ilmetil)benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.24 |
| Porcentaje de pureza | 90% |