Learn More
3-(1H-Pirazol-1-ilmetil)benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10275984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10275984 250 mg 250 miligramos
10356234 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56113CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 562803-76-3
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.246
Número MDL MFCD08572164
Clave InChI XKFHMAZBNKKNMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-aminomethyl benzyl-1h-pyrazole, 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl benzylamine, 3-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 16640564
Nombre IUPAC [3-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 90%