Learn More
3-(1h-pirazol-1-ilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10759595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10759595 1 g 1 g
10662475 250 mg 250 miligramos
10471694 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10759595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56114DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 892502-09-9
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Clave InChI JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
Nombre IUPAC 3-(pirazol-1-ilmetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%