Learn More
[3-(1H-Pirazol-1-il)fenil]metanol, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10515963 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10341543 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515963 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32909CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 864068-80-4
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD06740322
Clave InChI VINVOQJANISHSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrazolyl benzyl alcohol, 3-pyrazol-1-yl-phenyl-methanol, 3-pyrazol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrazol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrazolylphenyl methan-1-ol, 3-1h-pyrazole-1-yl benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-1h-pyrazol-1-yl, benzenemethanol,3-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 7164580
Nombre IUPAC [3-(1H-pirazol-1-il)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 90%