Learn More
3-(1H-pirazol-1-il)benzonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazolylbenzenecarbonitrile, 3-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1h-pyrazol-1-yl, benzonitrile, 3-1h-pyrazol-1-yl |
| Nombre IUPAC | 3-(1H-pirazol-1-il)benzonitrilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |