Learn More
3-(1H-pirazol-1-il)benzonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10601465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10601465 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10611465 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601465 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32916DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25699-82-5
Fórmula molecular C10H7N3
Peso molecular (g/mol) 169.19
Número MDL MFCD07772807
Clave InChI KLZKYUMVLIQOFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164581
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazolylbenzenecarbonitrile, 3-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1h-pyrazol-1-yl, benzonitrile, 3-1h-pyrazol-1-yl
Nombre IUPAC 3-pirazol-1-ilbenzonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.19
Porcentaje de pureza 97%