Learn More
3-(1H-pirazol-1-il)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10631875 250 mg 250 miligramos
10778643 1 g 1 g
10082494 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10631875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32904CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852227-92-0
Fórmula molecular C10H8N2O
Peso molecular (g/mol) 172.187
Número MDL MFCD06740321
Clave InChI NKFXXJOWQSOGOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172309
Nombre IUPAC 3-pirazol-1-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=CC=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.19
Porcentaje de pureza 97%