Learn More
3-(1H-Pirazol-1-il)alanina, TRC
Código de producto. 30424981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424981 500 mg
30408969 250 mg
30412691 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP842245500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2734-48-7
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.15
Sinónimo (alphaS)-alpha-Amino-1H-pyrazole-1-propanoic Acid, L-beta-(1-Pyrazolyl)alanine, beta-(Pyrazol-1-yl)-L-alanine, beta-Pyrazolyl-L-alanine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-pirazol-1-ilpropanoico
SMILES N[C@@H](Cn1cccn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)4-9-3-1-2-8-9/h1-3,5H,4,7H2,(H,10,11)/t5-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0695