Learn More
Ácido 3-(1H-indol-5-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30405303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405303 10 mg 10 miligramos
30400266 50 mg -
30399786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI62828810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192717-19-4
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Nombre IUPAC Ácido 3-(1H-indol-5-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCc1ccc2[nH]ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-indol-5-yl)propanoic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2/c13-11(14)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-12-10/h1,3,5-7,12H,2,4H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.079