Learn More
3-(1H-indol-4-iloxi)-1,2-propanodiol, TRC
Código de producto. 30396769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30396769 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30396769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI633500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol
CAS 61212-32-6
Fórmula molecular C11 H13 N O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Pindolol Imp. D (EP), 1,2-Propanediol, 3-(1H-indol-4-yloxy)-, 3-(1H-Indol-4-yloxy)-1,2-propanediol, (±)-3-(4-Indolyloxy)-1,2-propanediol, 3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-12-10/h1-5,8,12-14H,6-7H2
SMILES OCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 3-(1H-indol-4-iloxi)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 207.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895