Learn More
Ácido 3-(1H-imidazol-4-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30240714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240714 100 mg 100 miligramos
30240781 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI385623100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-59-5
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.13
Sinónimo Deaminohistidine, Imidazolylpropionic acid, Deamino-histidine
Nombre IUPAC Ácido 3-(1H-imidazol-4-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0586