Learn More
[3-(1H-imidazol-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11380617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11380617 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10376854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380617 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43209CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 151055-79-7
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD08271918
Clave InChI TXQZIKDWFOLTSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10397593
Nombre IUPAC [3-(imidazol-1-ilmetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)CN2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1h-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl methanol, benzenemethanol, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, d08whc, 3-imidazolylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1h-imidazol-1-ylmethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%