Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(1H-imidazol-1-ilmetil)benzoico, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10595934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10595934 250 mg 250 miligramos
10306624 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43251CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 218131-32-9
Fórmula molecular C11H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 238.671
Número MDL MFCD08690248
Clave InChI YTCNDYWVEAFCMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525763
Nombre IUPAC ácido 3-(imidazol-1-ilmetil)benzoico; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.67
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico