Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(1H-imidazol-1-ilmetil)benzoico, téc., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.67 |
| Porcentaje de pureza | 90% |
| Grado | Técnico |