Learn More
3-(1H-imidazol-1-ilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10717295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10717295 250 mg 250 miligramos
10079552 1 g 1 g
10245794 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10717295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC43214CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 120107-85-9
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Clave InChI HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
PubChem CID 6481821
Nombre IUPAC 3-(imidazol-1-ilmetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%