Learn More
Ácido 3-(1H-imidazol-1-il)propanoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10390503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10390503 250 mg 250 miligramos
10300513 1 g 1 g
10047094 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10390503 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01250CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 18999-45-6
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.142
Número MDL MFCD02731119
Clave InChI VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-imidazol-1-yl propanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionic acid, 1h-imidazole-1-propanoic acid, 3-1-imidazolyl propanoic acid, chembl20724, 3-imidazolylpropanoic acid, 3-imidazol-1-yl-propionicacid, 3-1-imidazolyl propionic acid, 3 1h-imidazol-1-yl propanoic acid
PubChem CID 2794718
Nombre IUPAC ácido 3-imidazol-1-ilpropanoico
SMILES C1=CN(C=N1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%