Learn More
Ácido 3-(1H-imidazol-1-il)propanoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |