Learn More
3-(1H-imidazol-1-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 127404-22-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula molecular | C10H8N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-1h-imidazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-imidazolyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl, 3-imidazol-1-yl benzaldehyde, pubchem22683, 3-imidazolylbenzaldehyde |
| Clave InChI | CGTQCZGDVDTRDI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)N2C=CN=C2)C=O |
| Nombre IUPAC | 3-imidazol-1-ilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 172.187 |
| Mostrar más |