Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10632685 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10632685 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45416DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876728-37-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C10H8N4
Número MDL MFCD08271931
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Clave InChI ZYQNZNVPCHZDLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
Nombre IUPAC 3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 184.20
PubChem CID 22360594
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 97%