Learn More
3-(1h-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10719215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10719215 1 g 1 g
10307483 250 mg 250 miligramos
10123134 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10719215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45404DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 876316-30-2
Fórmula molecular C10H9N3O
Peso molecular (g/mol) 187.202
Clave InChI IBVURYHFXBPNCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 22360585
Nombre IUPAC 3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%