Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10518633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10518633 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10205804 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10518633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45414CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 127988-22-1
Fórmula molecular C9H10N4
Peso molecular (g/mol) 174.207
Número MDL MFCD08060528
Clave InChI LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 6482004
Nombre IUPAC 3-1(1,2,4-triazol- -ilmetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.21
Porcentaje de pureza 97%