Learn More
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]metanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11370607 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10653445 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370607 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38409CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 868755-55-9
Fórmula molecular C9H9N3O
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD08271897
Clave InChI KUSZGGXHHOYFHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazolyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 20485344
Nombre IUPAC [3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 95%