Learn More
3-((1H-1,2,4-Triazol-1-il)metil)-1-(4-cloro-3-metoxifenil)-4,4-dimetilpentan-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-ol |
| CAS | 2512199-65-2 |
| Fórmula molecular | C17 H24 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2,3)17(22,10-21-12-19-11-20-21)8-7-13-5-6-14(18)15(9-13)23-4/h5-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(CCC(O)(Cn2cncn2)C(C)(C)C)ccc1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 337.844 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.156 |