Learn More
3-((1H-1,2,4-Triazol-1-il)metil)-1-(4-cloro-3-metoxifenil)-4,4-dimetilpentan-3-ol, TRC
Código de producto. 30456393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456393 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30456393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7676052.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-ol
CAS 2512199-65-2
Fórmula molecular C17 H24 Cl N3 O2
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2,3)17(22,10-21-12-19-11-20-21)8-7-13-5-6-14(18)15(9-13)23-4/h5-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-4H3
SMILES COc1cc(CCC(O)(Cn2cncn2)C(C)(C)C)ccc1Cl
Peso molecular (g/mol) 337.844
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.156