Learn More
Ácido 3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10799215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10799215 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10596324 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38401CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 167626-64-4
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.174
Número MDL MFCD08271895
Clave InChI SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22224944
Nombre IUPAC ácido 3-(1,2,4-triazol-1-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=NC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem19567, 3-1,2,4-triazolyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-1,2,4-triazole, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%