Learn More
3-(1h-1,2,4-Triazol-1-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 868755-54-8 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C9H7N3O |
| Número MDL | MFCD08271896 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem22932, 3-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde |
| Clave InChI | YGKBHMJLDGOYPI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1 |
| Show More |