Learn More
3-(1h-1,2,4-Triazol-1-il)anilina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10653825 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10043922 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10103334 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10653825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38414CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 176032-78-3
Fórmula molecular C8H8N4
Peso molecular (g/mol) 160.18
Clave InChI QOHJDIAWBVPZFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23503656
Nombre IUPAC 3-(1,2,4-triazol-1-il)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)N2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, benzenamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-3-aminophenyl-1h-1,2,4-triazole, 3-1,2,4-triazolyl phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 3-1,2,4 triazol-1-yl phenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 90%