Learn More
(3β)-17-yodoandrosta-5,16-dien-3-ol, Mikromol
Descripción
(3β)-17-yodoandrosta-5,16-dien-3-ol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Iodo-androsta-5,16-diene-3beta-ol |
| CAS | 32138-69-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-Iodo-androsta-5,16-diene-3beta-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19H27IO |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (3β)-17-Iodo-androsta-5,16-dien-3-ol |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | OC[C@]1(O)C(O)C(O)[C@@H](O)CO1 |
| Peso molecular (g/mol) | 398.32 |
| Mostrar más |