Learn More
Diacetato de 3,17-dihidroxi-pregna-3,5-dien-20-ona, TRC
Código de producto. 30383038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30383038 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30383038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4545552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,17-Dihydroxy-pregna-3,5-dien-20-one Diacetate
CAS 4954-07-8
Fórmula molecular C25H34O5
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3,17-Bis(acetyloxy)-pregna-3,5-dien-20-one
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O5/c1-15(26)25(30-17(3)28)13-10-22-20-7-6-18-14-19(29-16(2)27)8-11-23(18,4)21(20)9-12-24(22,25)5/h6,14,20-22H,7-13H2,1-5H3/t20-,21+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
SMILES [H][C@@]12CC=C3[C@@](CCC(OC(C)=O)=C3)(C)[C@@H]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@H]2([H])CC[C@H]4([O]C(C)=O)C(C)=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diil diacetato
Peso molecular (g/mol) 414.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.24
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.