Learn More
Diacetato de 3,17-dihidroxi-6-metil-pregna-3,5-dien-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,17-Dihydroxy-6-methyl-pregna-3,5-dien-20-one Diacetate |
| CAS | 986-96-9 |
| Fórmula molecular | C26H36O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36O5/c1-15-13-20-21(24(5)10-7-19(14-23(15)24)30-17(3)28)8-11-25(6)22(20)9-12-26(25,16(2)27)31-18(4)29/h14,20-22H,7-13H2,1-6H3/t20-,21+,22+,24-,25+,26+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC1=CC2=C(C)C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]2(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-17-acetiloxi-6,10,13-trimetil-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 428.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2563 |