Learn More
3,17-dihidroxi-19-nor-17alfa-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-ona (6-oxoetinilestradiol; 6-cetoetinilestradiol), Mikromol™
Código de producto. 18020870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18020870 100 mg 100 miligramos
18031360 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18020870 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0123.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,17-dihidroxi-19-nor-17alfa-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-ona (6-oxoetinilestradiol; 6-cetoetinilestradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
CAS 38002-18-5
Nombres de analitos o componentes 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one, Ethinylestradiol Imp. G (EP), 6-Oxoethinylestradiol, 6-Ketoethinylestradiol, Ethinyl Estradiol Related Compound A, Ethinylestradiol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17,21,23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-6-ona
Peso molecular (g/mol) 310.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1569 g/mol