Learn More
3,17-dihidroxi-16-metil-(3Beta,16Beta)-pregn-5-en-20-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,17-Dihydroxy-16-methyl-(3beta,16beta)-pregn-5-en-20-one |
| CAS | 13900-61-3 |
| Fórmula molecular | C22H34O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3beta,17-Dihydroxy-16beta-methyl-pregn-5-en-20-one, Epoxypregnenolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O3/c1-13-11-19-17-6-5-15-12-16(24)7-9-20(15,3)18(17)8-10-21(19,4)22(13,25)14(2)23/h5,13,16-19,24-25H,6-12H2,1-4H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-3,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.2508 |