Learn More
(3α ,17β)-4-cloro-3-hidroxi-17-metil-18-norandrosta-4,13-dieno-17-metanol, TRC
Código de producto. 30352898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30352898 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30352898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3668531MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3alpha,17beta)-4-Chloro-3-hydroxy-17-methyl-18-norandrosta-4,13-diene-17-methanol
CAS 1372695-74-3
Fórmula molecular C20H29ClO2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (3α,17B)-4-Chloro-3-Hydroxy-17-Methyl-18-Norandrosta-4,13-Diene-17-Methanol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,17,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,17+,19+,20+/m0/s1
SMILES ClC1=C(CC2)[C@@]([C@]3([H])[C@]2([H])C(CC[C@]4(C)CO)=C4CC3)(CC[C@H]1O)C
Nombre IUPAC (3R,8R,9S,10R,17S)-4-cloro-17-(hidroximetil)-10,17-dimetil-2,3,6,7,8,9,11,12,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 336.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1856