Learn More
3,16alfa-dihidroxiestra-1,3,5(10)-trien-17-ona (16alfa-hidroxiestrona), Mikromol™
Descripción
3,16alfa-dihidroxiestra-1,3,5(10)-trien-17-ona (16alfa-hidroxiestrona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16a-Hydroxy Estrone |
| CAS | 566-76-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 16a-Hydroxy Estrone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,16α-dihydroxy- (8CI), (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 16α-Hydroxyestrone, 3,16α-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α-diol-17-one, Estriol Imp. H (EP), Estriol Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,16R)-3,16-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Mostrar más |