Learn More
(3β ,16α)-3,16-Dihidroxipregn-5-en-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,16alpha)-3,16-Dihydroxypregn-5-en-20-one |
| CAS | 520-88-7 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 16α-Hydroxypregnenolone, 3β,16α-Dihydroxypreg-5-en-20-one, 3β,16α-Dihydroxypregnen-5-en-20-one, Pregn-5-en-3β,16α-diol-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-12(22)19-18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-20(13,2)16(15)7-9-21(17,19)3/h4,14-19,23-24H,5-11H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3R,8S,9S,10R,13R,14S,16R,17R)-3,16-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.477 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.235 |