Learn More
(3β ,13α)-3-(acetiloxi)androst-5-en-17-ona, Mikromol
Descripción
(3β ,13α)-3-(acetiloxi)androst-5-en-17-ona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,13alpha)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one |
| CAS | 18462-31-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (3beta,13alpha)-3-(Acetyloxy)androst-5-en-17-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21H30O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3beta-Acetoxy-13alpha-androst-5-en-17-one |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Mostrar más |