Learn More
3,12-Diketo-5Beta-colanoico, TRC
Código de producto. 30373179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373179 10 mg
30369454 500 mg
30372692 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD94390010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2958-05-6
Fórmula molecular C24H36O4
Peso molecular (g/mol) 388.54
Sinónimo 3,12-Dioxodeoxycholic Acid, Dehydrodeoxycholic Acid, (5beta)-3,12-Dioxocholan-24-oic Acid, 5b-CHOLANIC ACID-3,12-DIONE
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,12-Diketo-5beta-cholanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H36O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-15,17-20H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.2614
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.