Learn More
3,11-Dimetilcriseno, TRC
Código de producto. 30010927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010927 10 mg 10 miligramos
30005417 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46494010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139493-40-6
Fórmula molecular C20H16
Peso molecular (g/mol) 256.34
SMILES CC1=CC2=CC=C(C)C=C2C3=C1C(C=CC=C4)=C4C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,11-Dimethylchrysene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16/c1-13-7-8-16-12-14(2)20-17-6-4-3-5-15(17)9-10-18(20)19(16)11-13/h3-12H,1-2H3