Learn More
3-(10,11-Dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ilideno)propanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)propanenitrile |
| CAS | 40443-02-5 |
| Fórmula molecular | C18H15N |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15N/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18/h1-4,6-10H,5,11-12H2 |
| SMILES | N#CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C/1C=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 3-(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ilideno)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.12 |